Tlačiť
2-Amino-4-phenylphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 38.17 EUR
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Mw: 185.2200 g/mol
Teplota tavenia: 198…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059187
Číslo CAS: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8