Tlačiť
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 48.54 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota tavenia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007691
Číslo CAS: 41458-65-5