Tlačiť
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59996-1G OR59996-250MG
APOSOR59996-1GEA 871.62 EUR
APOSOR59996-1G APOSOR59996-250MG
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₅ClO₃S
Mw: 180.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11109334
Číslo CAS: 69815-95-8
OSN: 3265
ADR: 8 III