Tlačiť
Glyoxal dimethyl acetal 60% vodný roztok
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 0 EUR
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% vodný roztok
Glyoxal dimethyl acetal
Vzorec: OHCCH(OCH₃)₂
Teplota varu: 100…102 °C/759mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134410
Číslo CAS: 51673-84-8