Tlačiť
3-Bromobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 46.53 EUR
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Bromobenzoyl chloride
3-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 247…251 °C
Hustota: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000669
Číslo CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
OSN: 3265
ADR: 8,III