Tlačiť
Potassium thioacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 32.77 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Potassium thioacetate
Potassium thioacetate
Vzorec: C₂H₃KOS
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137704
Číslo CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
OSN: 3335
ADR: 9,III