Tlačiť
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 131.78 EUR
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Mw: 205.04
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861393
Číslo CAS: 10236-60-9