Tlačiť
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 348.98 EUR
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Teplota tavenia: 333,5…337 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07376007
Číslo CAS: 216867-32-2