Tlačiť
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 496.7 EUR
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Mw: 187.25 g/mol
Teplota tavenia: 90.5…91.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06617944
Číslo CAS: 883291-45-0