Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 61.77 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 178…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659677
Číslo CAS: 183208-35-7