Tlačiť
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 130.98 EUR
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
2-Bromo-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.0500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070741
Číslo CAS: 59557-92-5