Tlačiť
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorophenylacetic acid
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 48.54 EUR
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004332
Číslo CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0