Tlačiť
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 119.53 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₂BNO₃
Mw: 275.1500 g/mol
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863907
Číslo CAS: 832114-07-5