Tlačiť
Cyclopropylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 265.54 EUR
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 189…191 °C
Hustota: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041544
Číslo CAS: 5239-82-7
OSN: 3265
ADR: 8,II