Tlačiť
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 53.35 EUR
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
4-Bromo-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota tavenia: 74…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002314
Číslo CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1