Tlačiť
3-Formylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
OR59888-25G OR59888-100G
APOSOR59888-25GEA 171.04 EUR
APOSOR59888-25G APOSOR59888-100G
3-Formylbenzoic acid 95%
3-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 306
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039575
Číslo CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6