Tlačiť
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
OR59885-100G OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA 132.59 EUR
APOSOR59885-100G APOSOR59885-500G
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Vzorec: C₃H₅KOS₂
Mw: 160.30 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 1.558 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004931
Číslo CAS: 140-89-6
OSN: 3342
ADR: 4.2 III