Tlačiť
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 24.91 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
Mw: 143.1637 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01760300
Číslo CAS: 40004-69-1