Tlačiť
Azetidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Azetidine HCl
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 56.48 EUR
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Vzorec: C₃H₈ClN
Mw: 93.56 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191762
Číslo CAS: 36520-39-5