Tlačiť
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 28.28 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Teplota varu: 95 °C/11,2mmHg
Teplota tavenia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035821
Číslo CAS: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
OSN: 3261
ADR: 8,III