Tlačiť
2-Amino-6-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Mw: 124.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972542
Číslo CAS: 17920-35-3