Tlačiť
3-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-Chlorobenzonitrile
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 150.02 EUR
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Chlorobenzonitrile 99%
3-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 94 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001798
Číslo CAS: 766-84-7