Tlačiť
Methyl-3-cyanobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 69.8 EUR
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00220156
Číslo CAS: 13531-48-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III