Tlačiť
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 309.27 EUR
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Ethyl isothiocyanatoformate
Vzorec: C₄H₅NO₂S
Teplota varu: 56 °C/18mmHg
Hustota: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004814
Číslo CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III