Tlačiť
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 58.16 EUR
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
Teplota tavenia: 196…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013984
Číslo CAS: 610-35-5