Tlačiť
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 24.95 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Teplota tavenia: 155…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780665
Číslo CAS: 72135-36-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III