Tlačiť
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 86.24 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095187
Číslo CAS: 13534-99-1