Tlačiť
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 26.55 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08669591
Číslo CAS: 642494-37-9