Tlačiť
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 108.3 EUR
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Teplota tavenia: 72…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363817
Číslo CAS: 303780-52-1