Tlačiť
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 241.14 EUR
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Mw: 226.15
Teplota tavenia: 171…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007227
Číslo CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2