Tlačiť
ω,3-Dibromoacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 481.75 EUR
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromoacetophenone 97%
ω,3-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Teplota tavenia: 47…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082698
Číslo CAS: 18523-22-3
OSN: 3261
ADR: 8,II