Tlačiť
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023706
Číslo CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6