Tlačiť
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 150.02 EUR
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
Teplota varu: 70 °C/2mmHg
Hustota: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190197
Číslo CAS: 772-38-3
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III