Tlačiť
5-Nitro-8-quinolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 132.77 EUR
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006791
Číslo CAS: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III