Tlačiť
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 116.16 EUR
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Vzorec: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Mw: 332.27
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064178
Číslo CAS: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0