Tlačiť
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 414.58 EUR
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.57 g/mol
Teplota varu: 76…78 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 90.5…91.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632102
Číslo CAS: 33332-25-1