Tlačiť
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 24.95 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C5H3ClN2O2
Teplota varu: 330 °C
Teplota tavenia: 150…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09033269
Číslo CAS: 36070-80-1