Tlačiť
Methyl-2-furoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 27.88 EUR
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoate
Methyl-2-furoate
Vzorec: C₆H₆O₃
Teplota varu: 181 °C
Hustota: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003236
Číslo CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III