Tlačiť
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 76.61 EUR
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂I₂
Teplota tavenia: 167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00082898
Číslo CAS: 63262-06-6