Tlačiť
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59456-1G OR59456-5G
APOSOR59456-1GEA 136.78 EUR
APOSOR59456-1G APOSOR59456-5G
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11101408
Číslo CAS: 51488-20-1
OSN: 2206
ADR: 6.1,II