Tlačiť
4-Nitro-o-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 24.95 EUR
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluic acid
4-Nitro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 150…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210697
Číslo CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5