Tlačiť
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 69.8 EUR
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Teplota varu: 323 °C
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159626
Číslo CAS: 2075-46-9