Tlačiť
3-Methoxyanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 56.48 EUR
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 169…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075178
Číslo CAS: 3177-80-8