Tlačiť
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 51.74 EUR
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 137…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051578
Číslo CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9