Tlačiť
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
OR59420-100G OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA 89.85 EUR
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Teplota varu: 107…110 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 44228 °C
Hustota: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009186
Číslo CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
OSN: 3265
ADR: 8,III