Tlačiť
Azetidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 163.03 EUR
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidine
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
Mw: 57.1
Teplota varu: 61…62 °C
Hustota: 0.847 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005165
Číslo CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
OSN: 2733
ADR: 3+8 II