Tlačiť
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 680.95 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Vzorec: C₉H₉BClNO₂
Mw: 209.44 g/mol
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09878352
Číslo CAS: 957066-11-4