Tlačiť
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR59397-1G OR59397-5G
APOSOR59397-1GEA 83.03 EUR
APOSOR59397-1G APOSOR59397-5G
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₆H₁₉NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878415
Číslo CAS: 1000339-36-5