Tlačiť
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 24.95 EUR
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota varu: 70…73 °C/3mmHg
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93,3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095349
Číslo CAS: 13472-59-8