Tlačiť
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 59.68 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈BrClN₂
Mw: 235.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464967
Číslo CAS: 55368-42-8